SAB1400039
Anti-CAMK2G antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-CAMK, Anti-CAMK-II, Anti-CAMKG, Anti-FLJ16043, Anti-MGC26678
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
IgG fraction of antiserum
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
proximity ligation assay: suitable
western blot: 1 μg/mL
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CAMK2G(818)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequence
MATTATCTRFTDDYQLFEELGKGAFSVVRRCVKKTPTQEYAAKIINTKKLSARDHQKLEREARICRLLKHPNIVRLHDSISEEGFHYLVFDLVTGGELFEDIVAREYYSEADASHCIHQILESVNHIHQHDIVHRDLKPENLLLASKCKGAAVKLADFGLAIEVQGEQQAWFGFAGTPGYLSPEVLRKDPYGKPVDIWACGVILYILLVGYPPFWDEDQHKLYQQIKAGAYDFPSPEWDTVTPEAKNLINQMLTINPAKRITADQALKHPWVCQRSTVASMMHRQETVECLRKFNARRKLKGAILTTMLVSRNFSVGRQSSAPASPAASAAGLAGQAAKSLLNKKSDGGVKKRKSSSSVHLMEPQTTVVHNATDGIKGSTESCNTTTEDEDLKVRKQEIIKITEQLIEAINNGDFEAYTKICDPGLTSFEPEALGNLVEGMDFHKFYFENLLSKNSKPIHTTILNPHVHVIGEDAACIAYIRLTQYIDGQGRPRTSQSEETRVWHRRDGKWLNVHYHCSGAPAAPLQ
Physikalische Form
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable