Merck
SAB1306301
Sigma-Aldrich
ANTI-PHOSPHO-CREB(S133) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonym(e):
CREB1, Cyclic AMP-responsive element-binding protein 1
Größe auswählen
400 μL
CHF 370.00
CHF 370.00
Check Cart for Availability
Für Ihr Target ist ein rekombinanter, konservierungsmittelfreier Antikörper verfügbar. Probieren Sie ZRB1118
Größe auswählen
Ansicht ändern
400 μL
CHF 370.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 370.00
Check Cart for Availability
Für Ihr Target ist ein rekombinanter, konservierungsmittelfreier Antikörper verfügbar. Probieren Sie ZRB1118
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
36688 Da
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:1000
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
phosphorylation (pSer133)
Angaben zum Gen
human ... CREB1(1385)
Physikalische Form
Supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide
Haftungsausschluss
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Eleni Siopi et al.
Molecular psychiatry (2023-05-03)
Chronic stress constitutes a major risk factor for depression that can disrupt various aspects of homeostasis, including the gut microbiome (GM). We have recently shown that GM imbalance affects adult hippocampal (HPC) neurogenesis and induces depression-like behaviors, with the exact