SAB1305559
MONOCLONAL ANTI-CREATINE KINASE BB (CENTER) antibody produced in mouse
clone 893CT29.1.1, IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonym(e):
B-CK, CKB, CKBB, Creatine kinase B-type
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
IgG fraction of antiserum
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
893CT29.1.1, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
42644 Da
Speziesreaktivität
mouse, human
Methode(n)
western blot: 1:1000
Isotyp
IgG1
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CKB(1152)
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable