SAB1305503
MONOCLONAL ANTI-CD25 antibody produced in mouse
clone 7G7B6, crude ascites, buffered aqueous solution
Synonym(e):
CD_antigen=CD25, IL2RA, Interleukin-2 receptor subunit alpha, TAC antigen, p55
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Antikörperform
crude ascites
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
7G7B6, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
30819 Da
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
western blot: 1:100-~1:800
Isotyp
IgG2a
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... IL2RA(3559)
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable