SAB1305501
MONOCLONAL ANTI-UBC9 antibody produced in mouse
clone 67AT1273.95.90, IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonym(e):
SUMO-conjugating enzyme UBC9, SUMO-protein ligase, UBC9, UBCE9, UBE2I
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
IgG fraction of antiserum
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
67AT1273.95.90, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
18007 Da
Speziesreaktivität
mouse, human
Methode(n)
western blot: 1:100-~1:500
Isotyp
IgG1
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... UBE2I(7329)
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable