Merck
SAB1305084
Sigma-Aldrich
MONOCLONAL ANTI-PRDM2 (RIZ1) antibody produced in mouse
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonym(e):
GATA-3-binding protein G3B, KMT8, PR domain zinc finger protein 2, PRDM2, RIZ
Größe auswählen
400 μL
CHF 435.00
CHF 435.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
400 μL
CHF 435.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 435.00
Check Cart for Availability
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
IgG fraction of antiserum
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
188915 Da
Speziesreaktivität
mouse, human
Methode(n)
western blot: 1:1000
Isotyp
IgG1
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... PRDM2(7799)
Physikalische Form
Supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide
Haftungsausschluss
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)