Merck
SAB1305083
Sigma-Aldrich
MONOCLONAL ANTI-CYP2C9 (N-TERMINAL) antibody produced in mouse
crude ascites, buffered aqueous solution
Synonym(e):
(R)-limonene 6-monooxygenase, (S)-limonene 6-monooxygenase, CYP2C10, CYP2C9, Cytochrome P450 2C9
Größe auswählen
100 μL
CHF 381.00
CHF 381.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μL
CHF 381.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 381.00
Check Cart for Availability
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
crude ascites
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
55628 Da
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
western blot: 1:100-~1:1600
Isotyp
IgM
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CYP2C9(1559)
Physikalische Form
Supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide
Haftungsausschluss
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)