SAB1303858
ANTI-PPAP2C (C-TERM) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Lipid phosphate phosphohydrolase 2, PAP-2c, PAP2-G, PAP2-gamma, PAP2c, Phosphatidate phosphohydrolase type 2c, Phosphatidic acid phosphatase 2c
Größe auswählen
CHF 326.00
Größe auswählen
About This Item
CHF 326.00
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
IgG fraction of antiserum
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
32574 Da
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
flow cytometry: 1:10-1:50
western blot: 1:250-1:500
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... PLPP2(8612)
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)