Merck
SAB1300542
Sigma-Aldrich
Anti-FRAT1 (center) antibody produced in rabbit
saturated ammonium sulfate (SAS) precipitated, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-FRAT1, Anti-Frat-1, Anti-Frequently rearranged in advanced T-cell lymphomas, Anti-Proto-oncogene FRAT1
Größe auswählen
100 μG
CHF 299.00
CHF 299.00
Voraussichtliches Versanddatum29. April 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
CHF 299.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 299.00
Voraussichtliches Versanddatum29. April 2025
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
saturated ammonium sulfate (SAS) precipitated
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunohistochemistry: 1:50-1:100
indirect ELISA: 1:1000
western blot: 1:100-1:500
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... FRAT1(10023)
Allgemeine Beschreibung
FRAT1 belongs to the GSK-3-binding protein family. It may function in tumor progression and in lymphomagenesis. It positively regulates the Wnt signaling pathway by stabilizing beta-catenin through the association with GSK-3. It may play a role in tumor progression and collaborate with PIM1 and MYC in lymphomagenesis.
Immunogen
FRAT1 (NP_005470, 104-138)
This antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide selected from the Center region of human FRAT1.
Physikalische Form
Purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)