Merck
SAB1300505
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-OIT3(L) antibody produced in mouse
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-LZP, Anti-OIT3, Anti-Oncoprotein-induced transcript 3 protein [Precursor], Liver-specific zona pellucida domain-containing protein
Größe auswählen
100 μG
CHF 399.00
CHF 399.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
CHF 399.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 399.00
Check Cart for Availability
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
IgG fraction of antiserum
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
63CT2.5.3, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect ELISA: 1:1000
western blot: 1:100-1:500
Isotyp
IgG1
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... OIT3(170392)
Allgemeine Beschreibung
Liver-specific ZP domain-containing protein (OIT3) is a liver-specific protein involved possibly in hepatocellular function and development. GST-tag OIT3 recombinant protein(large) is used to produce this monoclonal antibody.
Immunogen
OIT3 (NP_689848, GST Recombinant Protein (large))
GST-tag OIT3 recombinant protein(large) is used to produce this monoclonal antibody.
Physikalische Form
Purified monoclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)