SAB1300135
Monoclonal Anti-PRDM10 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-PFM7
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
48AT1224.90.46, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
mouse, human
Methode(n)
indirect ELISA: 1:1000
western blot: 1:100-1:500
Isotyp
IgG1
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... PRDM10(56980)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
This antibody was raised using purified recombinant GST fusion protein encoding the N-terminal part of human PRDM10.
Physikalische Form
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)