S8649
Sar-Arg-Gly-Asp-Ser-Pro
≥97% (HPLC)
About This Item
Assay
≥97% (HPLC)
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CNCC(=O)NC(CCCNC(N)=N)C(=O)NCC(=O)NC(CC(O)=O)C(=O)NC(CO)C(=O)N1CCCC1C(O)=O
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable