Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenbiological source
rabbit
conjugate
unconjugated
antibody form
IgG fraction of antiserum
clone
polyclonal
form
lyophilized powder
species reactivity
sheep
packaging
vial of 2 mL lyophilized antiserum
technique(s)
immunoelectrophoresis: suitable
storage temp.
2-8°C
Immunogen
sheep red blood cell stroma
Biochem/physiol Actions
At working dilution 1 mL of antiserum is sufficient to sensitize 1 × 109 sheep red blood cells.
Physical form
Lyophilized from 0.01 M phosphate buffered saline, pH 7.2
Preparation Note
Reconstitute with 2 ml deionized water. Working dilution: 1:100.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?