S7945
Monoclonal Anti-Siah2 antibody produced in mouse
clone Siah2-369, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-Seven in Absentia Homolog
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
Siah2-369, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~37 kDa
Speziesreaktivität
monkey, hamster, bovine, mouse, human, canine
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: 2-4 μg/mL using total cell extract of HeLa cells
Isotyp
IgG1
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... SIAH2(6478)
mouse ... Siah2(20439)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable