Merck
S7822
Sigma-Aldrich
Anti-SMC6 in Kaninchen hergestellte Antikörper
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-SMC6L1, Anti-Structural-Maintenance-of-Chromosomes-6, Anti-Structural-Maintenance-of-Chromosomes-6-like-1
Größe auswählen
200 μL
CHF 505.00
CHF 505.00
Voraussichtliches Versanddatum21. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
200 μL
CHF 505.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 505.00
Voraussichtliches Versanddatum21. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Biologische Quelle
rabbit
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
IgG fraction of antiserum
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 126 kDa
Speziesreaktivität
human, rat (predicted), mouse (predicted)
Methode(n)
western blot: 1:250-1:500 using whole cell extract of HEK293-T expressing SMC6
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... SMC6(79677)
mouse ... Smc6(67241)
rat ... Smc6l1(313961)
Allgemeine Beschreibung
Das Structural-Maintenance-of-Chromosomes-Protein-6 (SMC6) gehört zur Structural-Maintenance-of-Chromosomes-Familie. Es gibt mindestens sechs Mitglieder der SMC-Familie, die drei Heterodimere in bestimmten Kombinationen bilden. Das SMC6-Gen ist auf dem menschlichen Chromosom 2p24.2 lokalisiert. Strukturell verfügt SMC6 über DNA-bindende Domänen an den N- und C-Termini, eine lange Coiled-Coil-Domäne und eine Gelenkregion.
Spezifität
Anti-SMC6 (auch bekannt als SMC6L1) erkennt spezifisch SMC6.
Immunogen
Über einen N-terminalen Cysteinrest an KLH konjugiertes synthetisches Peptid, das den Aminosäuren 766–779 von humanem SMC6 entspricht. Diese Sequenz unterscheidet sich um eine Aminosäure in der Maus und um zwei Aminosäuren in der Ratte.
Anwendung
Der in Kaninchen produzierte Anti-SMC6-Antikörper kann für Immunblotting verwendet werden.
Biochem./physiol. Wirkung
Das Structural-Maintenance-of-Chromosomes-Protein-6 (SMC6) ist zusammen mit SMC5 hauptsächlich an der zellulären Reaktion auf DNA-Schäden in Hefen und im Menschen beteiligt. Der Hefe-SMC5/6-Komplex enthält mehrere Nicht-SMC-Elemente (NSE), darunter das Methylmethansulfonat-sensitive Protein 21 (MMS21), das Komponenten des Komplexes sumoyliert. Der SMC5/6-Komplex wird zu Nuklease-induzierten Doppelstrangbrüchen (DSBs) rekrutiert. Dieses Ereignis ist entscheidend für die Rekrutierung von menschlichen SMC1/3-Kohäsionskomplexes zu DSBs. Es ist bekannt, dass SCM6 mit dem Papillomavirus-E2-Protein interagiert. Mitotische Aberrationen und eine abnorme Verteilung von Topoisomerase IIα sind mit einer verminderten Konzentration von Smc5 und Smc6 assoziiert.
Physikalische Form
Lösung in 0,01 M phosphatgepufferter Kochsalzlösung, pH 7,4, mit 15 mM Natriumazid.
Lagerung und Haltbarkeit
Für regelmäßige Verwendung bei 2 bis 8 °C bis zu 1 Monat aufbewahren. Zur Langzeitlagerung in Arbeitsaliquoten einfrieren. Wiederholtes Einfrieren und Auftauen oder die Aufbewahrung in „frostfreien“ Gefrierschränken wird nicht empfohlen. Falls nach längerer Lagerung eine leichte Trübung eintritt, die Lösung vor der Verwendung durch Zentrifugieren klären. Nicht verwendete Arbeitsverdünnungen sollten nach 12 Stunden entsorgt werden.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Ming Yu et al.
Epigenetics, 10(9), 803-809 (2015-07-18)
Aberrant DNA methylation is a common epigenetic alteration found in colorectal adenomas and cancers and plays a role in cancer initiation and progression. Aberrantly methylated DNA loci can also be found infrequently present in normal colon tissue, where they seem
Patrick Ryan Potts et al.
Nature structural & molecular biology, 14(7), 581-590 (2007-06-26)
Most cancer cells activate telomerase to elongate telomeres and achieve unlimited replicative potential. Some cancer cells cannot activate telomerase and use telomere homologous recombination (HR) to elongate telomeres, a mechanism termed alternative lengthening of telomeres (ALT). A hallmark of ALT
Dongjun Jeong et al.
Molecular medicine reports, 17(6), 8173-8179 (2018-04-26)
Loss of runt‑related transcription factor 3 (RUNX3) has been reported in various cancers, and one of the mechanisms mediating loss of RUNX3 expression is DNA methylation. However, the role of RUNX3 expression and its DNA methylation status as prognostic factors in
Chul-Kee Park et al.
Neuropathology : official journal of the Japanese Society of Neuropathology, 29(4), 443-449 (2009-01-28)
We analyzed the methylation status of the O6-methylguanine-DNA methyltransferase (MGMT) promoter using a methylation-specific polymerase chain reaction (MSP) in glioblastoma patients treated with 1-(4-amino-2-methyl-5-pyrimidinyl)methyl-3-(2-chloroethyl)-3-nitrosourea (ACNU) plus cisplatin followed by radiation therapy. Forty-eight patients with interpretable MSP results were included in
Jun Gao et al.
Oncology reports, 23(6), 1683-1692 (2010-04-30)
Pancreatic juice is a potential source of proteins associated with pancreatic cancer (PC) due to the proximity of ducts to tumor tissue. Therefore, screening of proteins in pancreatic juice from PC patients may identify new PC biomarkers. We analyzed pancreatic