Wichtige Dokumente
S7199
Monoclonal Anti-SERCA3 antibody produced in mouse
~1.0 mg/mL, clone PL/IM430, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-ATP2A3, Anti-ATPase, Ca(2+)-Transporting, Ubiquitous, Anti-Sarcoplasmic reticulum Ca(2+)-ATPase 3
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
PL/IM430, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~100 kDa
Speziesreaktivität
human
Konzentration
~1.0 mg/mL
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 0.25-0.5 μg/mL using platelet total cell extract.
Isotyp
IgG1
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ATP2A3(489)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Anwendung
- enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
- immunocytochemistry
- western blotting
- immunoprecipitation
- immunohistochemistry
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)