Wichtige Dokumente
S5933
Anti-STAT3 antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Größe auswählen
CHF 583.00
Voraussichtliches Versanddatum02. Juni 2025
Größe auswählen
About This Item
CHF 583.00
Voraussichtliches Versanddatum02. Juni 2025
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
IgG fraction of antiserum
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 92 kDa
Speziesreaktivität
human, rat, mouse
Methode(n)
immunocytochemistry: 10 μg/mL using A431 cells
immunoprecipitation (IP): 4 μg using STAT3 from 0.5–1 mg of an EGF stimulated human A431 cell lysate
western blot (chemiluminescent): 0.5-2 μg/mL using lysates from EGF stimulated human A431, mouse WEHI and rat L6 cells
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... STAT3(6774)
mouse ... Stat3(20848)
rat ... Stat3(25125)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Cancer stem cell media, spheroid plates and cancer stem cell markers to culture and characterize CSC populations.