S5326
SB-271046A
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
5-Chloro-N-(4-methoxy-3-piperazin-1-yl-phenyl)-3-methyl-2-benzo-thiophenesulfonamide hydrochloride
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Löslichkeit
DMSO: >20 mg/mL
Ersteller
GlaxoSmithKline
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cl.COc1ccc(NS(=O)(=O)c2sc3ccc(Cl)cc3c2C)cc1N4CCNCC4
InChI
1S/C20H22ClN3O3S2.ClH/c1-13-16-11-14(21)3-6-19(16)28-20(13)29(25,26)23-15-4-5-18(27-2)17(12-15)24-9-7-22-8-10-24;/h3-6,11-12,22-23H,7-10H2,1-2H3;1H
InChIKey
RMXZRJYGJMSDQK-UHFFFAOYSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable