Wichtige Dokumente
S5174
SPARC from murine parietal yolk sac (PYS-2) cells
~80% (SDS-PAGE), lyophilized powder
Synonym(e):
BM-40, Osteonectin, Secreted protein acidic and rich in cysteine
About This Item
Biologische Quelle
mouse (PYS-2 cells)
Assay
~80% (SDS-PAGE)
Form
lyophilized powder
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Oberflächendeckung
4‑40 μg/cm2
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
mouse ... Sparc(20692)
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Komponenten
Vorsicht
Angaben zur Herstellung
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Artikel
Cancer stem cell media, spheroid plates and cancer stem cell markers to culture and characterize CSC populations.