Wichtige Dokumente
S4021
N-Succinyl-Lys-Asp-Ser-Ser-Leu-Tyr-Pro-Ala-Leu-Thr-Phe-Asp-Lys
About This Item
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CC(C)CC(NC(=O)C(CO)NC(=O)C(CO)NC(=O)C(CC(O)=O)NC(=O)C(CCCCN)NC(=O)CCC(O)=O)C(=O)NC(Cc1ccc(O)cc1)C(=O)N2CCCC2C(=O)NC(C)C(=O)NC(CC(C)C)C(=O)NC(C(C)O)C(=O)NC(Cc3ccccc3)C(=O)NC(CC(O)=O)C(=O)NC(CCCCN)C(O)=O
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)