Lagertemp.
−20°C
SMILES String
NC(CO)C(=O)NC(CCC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C8H14N2O6/c9-4(3-11)7(14)10-5(8(15)16)1-2-6(12)13/h4-5,11H,1-3,9H2,(H,10,14)(H,12,13)(H,15,16)
InChIKey
LAFKUZYWNCHOHT-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)