Wichtige Dokumente
S2147
Monoclonal Anti-Superoxide Dismutase (SOD) antibody produced in mouse
clone SD-G6, ascites fluid
Synonym(e):
Anti-ALS, Anti-ALS1, Anti-HEL-S-44, Anti-IPOA, Anti-SOD, Anti-STAHP, Anti-hSod1, Anti-homodimer
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
ascites fluid
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
SD-G6, monoclonal
Enthält
15 mM sodium azide
Speziesreaktivität
canine, human, rat
Methode(n)
indirect ELISA: 1:300
Isotyp
IgG1
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... SOD1(6647)
rat ... Sod1(24786)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)