Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 127.00 CHF 107.95 |
5 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 421.00 CHF 357.85 |
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.71
UNSPSC Code:
12352207
Biological source:
bovine
Origin:
USA origin
Form:
lyophilized powder
CHF 107.95
ListenpreisCHF 127.00Sparen Sie 15%Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenbiological source
bovine
form
lyophilized powder
origin
USA origin
storage temp.
2-8°C
Application
Adult bovine serum is bactericidal against Helicobacter pylori. However, it can be used effectively to support H. pylori cultures after heat inactivation at 56 ° C for 30 min.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| biological source bovine | biological source bovine | biological source bovine | biological source bovine |
| origin USA origin | origin USA origin | origin USA origin | origin USA origin |
| form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?