Fortfahren mit
A4919
Albumin aus Rinderserum
heat shock fraction, protease free, low endotoxin, suitable for cell culture, pH 7, ≥98%
Synonym(e):
Albumin Rinderserum, BSA, Cohn-Fraktion V, Rinderalbumin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 901.00
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 2’380.00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352202
EC Number:
232-936-2
NACRES:
NA.27
MDL number:
eCl@ss:
32160409
Biological source:
bovine
Assay:
≥98%
Form:
lyophilized powder
Technique(s):
cell culture | mammalian: suitable
Impurities:
protease, none detected, ≤1.0 EU/mg endotoxin
CHF 901.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
bovine
Quality Segment
product line
BioReagent
assay
≥98%
form
lyophilized powder
purified by
heat shock fractionation
packaging
poly bottle of
origin
USA origin
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
protease, none detected, ≤1.0 EU/mg endotoxin
loss
≤5%
pH
7
solubility
water: soluble (40 mg/ml)
UniProt accession no.
foreign activity
BT virus, none detected, Protease by FITC, none detected, VSV virus, none detected
storage temp.
2-8°C
Gene Information
bovine ... ALB(280717)
General description
Rinderserumalbumin (BSA) ist ein Protein mit einem Molekulargewicht von 66 kDa aus der Familie der Serumalbumine. Es ist ein globuläres, nicht-glycosyliertes Protein mit α-Helix-Struktur und 17 Disulfidbindungen.
Application
Rinderserumalbumin hat folgende Anwendungen:
  • als Bestandteil von Zellkulturmedien für Cochlea-Explantat-Kulturen
  • für organotypische Kulturen und Embryonenkulturen
  • als Bestandteil der phosphatgepufferten Kochsalzlösung (PBS) für die Immunfärbung von humanen induzierten pluripotenten Stammzellen (hiPSC)[1]
Biochem/physiol Actions
Bestimmte konformative und Primärsequenz-Epitope von BSA sind vermutete Allergene bei Menschen mit Rindfleisch- und Milchallergien.
Rinderserumalbumin (BSA) ist die wichtigste Komponente von Zellkulturmedien und begünstigt die Differenzierung von embryonalen Stammzellen (hESC). Es agiert als Blockierungsmittel im Enzym-Immunoassay (ELISA) zur Hemmung einer unspezifischen Bindung von Antigenen und Antikörpern an Mikrotiterplatten.
Features and Benefits
  • Für die Verwendung in Zellkulturen getestet
  • Protease-frei
  • Geringer Endotoxingehalt
Preparation Note
Hergestellt unter Verwendung von Hitzeschock Fraktionierung
Serumalbumin kann auch als Fraktion V bezeichnet werden. Diese Bezeichnungskonvention stammt aus der ursprünglichen Cohn-Methode zur Fraktionierung von Serumproteinen mittels kalter Ethanolfällung. Serumalbumin wurde in der fünften Ethanolfraktion bei der Cohn′schen Methode gefunden. Seither wird Serumalbumin von manchen als „Fraktion V“ bezeichnet, gleichgültig wie es gewonnen wurde. Andere verwenden diese Bezeichnung für Serumalbumin, das durch Ethanolfraktionierungsmethoden gewonnen wurde, die stark modifiziert wurden, seit die ursprüngliche Cohn-Methode beschrieben wurde. Sigma-Aldrich produziert und vertreibt Serumalbumine, die unter Anwendung verschiedener Primärmethoden, einschließlich der ursprünglichen Cohn-Fraktionierungsmethode, modifizierter Ethanolfraktionierungsmethoden, Hitzeschockfraktionierung und Chromatographie aufgereinigt wurden. Weitere Aufbereitungsschritte umfassen ggf. Kristallisierung oder Aktivkohlefiltration.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A7030A8022A9647
origin
USA origin
origin
USA origin
origin
USA origin
origin
USA origin
assay
≥98%
assay
≥98%
assay
≥96%
assay
≥98%
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, blood typing: suitable, ligand binding assay: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, blocking: suitable, electrophoresis: suitable, western blot: suitable
technique(s)
immunocytochemistry: suitable
biological source
bovine
biological source
bovine
biological source
bovine
biological source
bovine
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Albumin aus Rinderserum
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)