Wichtige Dokumente
S1068
SB-215505
solid, >98% (HPLC)
Synonym(e):
6-Chloro-5-methyl-1-5-quinolycarbamoyl-indoline
About This Item
Assay
>98% (HPLC)
Form
solid
Farbe
off-white
Löslichkeit
DMSO: soluble ~11 mg/mL at 60 °C
H2O: insoluble
Ersteller
GlaxoSmithKline
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cc1cc2CCN(C(=O)Nc3ccnc4ccccc34)c2cc1Cl
InChI
1S/C19H16ClN3O/c1-12-10-13-7-9-23(18(13)11-15(12)20)19(24)22-17-6-8-21-16-5-3-2-4-14(16)17/h2-6,8,10-11H,7,9H2,1H3,(H,21,22,24)
InChIKey
BPVGSWDWIRIUME-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... HTR2B(3357)
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable