Wichtige Dokumente
S0129
N-Stearoyl-DL-dihydrolactocerebroside
Synonym(e):
1-O-(β-D-Lactosyl)-N-octadecanoyl-DL-dihydrosphingosine
About This Item
Form
solid
Funktionelle Gruppe
amide
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)NC(COC1OC(CO)C(OC2OC(CO)C(O)C(O)C2O)C(O)C1O)C(O)CCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C48H93NO13/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-20-22-24-26-28-30-32-40(53)49-36(37(52)31-29-27-25-23-21-19-16-14-12-10-8-6-4-2)35-59-47-45(58)43(56)46(39(34-51)61-47)62-48-44(57)42(55)41(54)38(33-50)60-48/h36-39,41-48,50-52,54-58H,3-35H2,1-2H3,(H,49,53)
InChIKey
PZGGVRFULLAFKR-UHFFFAOYSA-N
Verlinkung
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)