Über diesen Artikel
form
prepacked column
column volume
2.5 mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C1C2=C(C(NC3=CC=C(S(=O)(O)=O)C(NC4=NC(Cl)=NC(Cl)=N4)=C3)=CC(S(=O)(O)=O)=C2N)C(C5=C1C=CC=C5)=O
InChI
1S/C23H14Cl2N6O8S2/c24-21-29-22(25)31-23(30-21)28-12-7-9(5-6-14(12)40(34,35)36)27-13-8-15(41(37,38)39)18(26)17-16(13)19(32)10-3-1-2-4-11(10)20(17)33/h1-8,27H,26H2,(H,34,35,36)(H,37,38,39)(H,28,29,30,31)
InChI key
RTLULCVBFCRQKI-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
rat ... P2rx1(25505)
Application
Disclaimer
Kit-Komponenten auch einzeln erhältlich
- R2507Reactive Blue 4−Agarose, saline suspension 5 column
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Verwandter Inhalt
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| RB45-1KT | 04061832013503 |