Wichtige Dokumente
R3150
Monoclonal Anti-RhoGAP (p190) antibody produced in mouse
clone D2D6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-GRLF1, Anti-Glucorticoid Receptor Binding Factor 1, Anti-p190
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
D2D6, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~190 kDa
Speziesreaktivität
mouse, rat, monkey, human
Methode(n)
immunoprecipitation (IP): 4 μg using 500 μg of a human A431 cell RIPA lysate
western blot: 0.5-2 μg/mL using RIPA lysates from human A431 cells
Isotyp
IgG
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... GRLF1(2909)
mouse ... Grlf1(232906)
rat ... Grlf1(306400)
Immunogen
Sonstige Hinweise
Physikalische Form
Angaben zur Herstellung
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable