Wichtige Dokumente
R1376
Ricinelaidic acid
≥99%
Synonym(e):
(R)-12-Hydroxy-9(E)-octadecenoic acid
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C18H34O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
298.46
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352211
Assay
≥99%
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CCCCCC[C@@H](O)C\C=C\CCCCCCCC(O)=O
Verpackung
Verschweisste Ampulle
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?