Wichtige Dokumente
R129
Monoclonal Anti-Ryanodine Receptor antibody produced in mouse
clone 34C, ascites fluid
Synonym(e):
Anti-CCO, Anti-KDS, Anti-MHS, Anti-MHS1, Anti-PPP1R137, Anti-RYDR, Anti-RYR, Anti-RYR-1, Anti-SKRR
Größe auswählen
CHF 700.00
Voraussichtliches Versanddatum08. Mai 2025
Größe auswählen
About This Item
CHF 700.00
Voraussichtliches Versanddatum08. Mai 2025
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
ascites fluid
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
34C, monoclonal
Mol-Gew.
antigen 565 kDa (non-mammalian vertebrates, doublet at 565 kDa representing the α and β isoforms)
Speziesreaktivität
human, rat, rabbit, canine, mink, bovine, frog, fish, primate, chicken, mouse, sheep
Methode(n)
direct immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry (frozen sections): 1:1,000
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 1:5,000
Isotyp
IgG1
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... RYR1(6261) , RYR2(6262)
mouse ... Ryr1(20190) , Ryr2(20191)
rat ... Ryr1(114207) , Ryr2(84025)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Western Blotting (1 paper)
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)