QTLSD
Erlich test reagent for LSD and psilocybin
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41116107
Anwendung
Reagent for presumptive color assay of LSD and psilocybin.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Johns, S.H., et al.
Journal of Forensic Sciences, 24, 631-631 (1979)