Merck
PZ0292
Sigma-Aldrich
PF-06658959-00
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
4-(4-Chloro-3-methoxy-phenylamino)-6-methoxy-7-[3-(4-methyl-piperazin-1-yl)-propoxy]-quinoline-3-carbonitrile, Bosutinib analog 7, PF-06658959
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C26H30ClN5O3
Molekulargewicht:
496.00
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Farbe
white to light brown
Löslichkeit
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
Lagertemp.
room temp
Biochem./physiol. Wirkung
PF-05883083-00 is an analog of orally available dual Src/Abl kinase inhibitor Bosutinib.
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)