PRS4963
Anti-GLE1 (ab1) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-GLE1 RNA export mediator homolog (yeast)
Größe auswählen
CHF 356.00
Voraussichtliches Versanddatum18. April 2025
Größe auswählen
About This Item
CHF 356.00
Voraussichtliches Versanddatum18. April 2025
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
rat, mouse, human
Methode(n)
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... GLE1(2733)
Immunogen
Verlinkung
Physikalische Form
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)