Merck
PRS3305
Sigma-Aldrich
Anti-ARMER antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-ADP-ribosylation factor-like 6 Interacting protein 1, Anti-AIP1, Anti-ARL6IP
Größe auswählen
100 μG
CHF 474.00
CHF 474.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
CHF 474.00
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 474.00
Check Cart for Availability
Biologische Quelle
rabbit
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human, mouse
Methode(n)
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ARL6IP1(23204)
Immunogen
a peptide corresponding to 15 amino acids near the C-terminus of human ARMER.
Verlinkung
The action of this antibody can be blocked using blocking peptide SBP3305.
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline containing 0.02% sodium azide
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Hector Foronda et al.
Nature, 618(7964), 402-410 (2023-05-25)
Membrane-shaping proteins characterized by reticulon homology domains play an important part in the dynamic remodelling of the endoplasmic reticulum (ER). An example of such a protein is FAM134B, which can bind LC3 proteins and mediate the degradation of ER sheets