Fortfahren mit
PP0200
GlycoProfile I, In-Gel Deglycosylation Kit
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 kit
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 598.00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
232-615-7
NACRES:
NA.32
CHF 598.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
shelf life
≥1 yr at 2‑8 °C
Quality Segment
storage temp.
2-8°C
Application
The GlycoProfile Enzymatic In-gel N-Deglycosylation Kit is optimized to provide a convenient, reproducible method to N-deglycosylate and digest protein samples from one dimensional (1D) and two dimensional (2D) polyacrylamide gel pieces for subsequent mass spectrometry or HPLC analysis.
This procedure is suitable for Coomassie® Brilliant Blue and colloidal Coomassie stained gels. Silver stained gels may also be used if properly destained.
Biochem/physiol Actions
The kit includes Proteomics Grade PNGase F and trypsin enzymes necessary for N-linked deglycosylation and tryptic digestion, respectively. The samples can then be desalted and concentrated for analysis by MALDI-TOF MS or electrospray MS with subsequent database searching.
Preparation Note
Each kit contains reagents sufficient to deglycosylate and digest up to 10 samples.
Legal Information
GlycoProfile is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
PP0201NDEGLYTMKIT
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
shelf life
≥1 yr at 2‑8 °C
shelf life
-
shelf life
-
shelf life
-
Nur Kit-Komponenten
Produkt-Nr.
Beschreibung
  • Acetonitrile, ≥99.93%, BioSyn® 50 mL
Kit-Komponenten auch einzeln erhältlich
Produkt-Nr.
Beschreibung
SDB & Preisangaben
  • PNGase F from Elizabethkingia meningoseptica, BioReagent, ≥95% (SDS-PAGE) 50 U
    SDB
  • Trypsin from porcine pancreas, Proteomics Grade, BioReagent, Dimethylated 20 μg
    SDB
  • Trypsin Solubilization Reagent
    SDB
  • Invertase Glycoprotein Standard, BioReagent, from Saccharomyces cerevisiae
    SDB
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
flash_point_f
35.6 °F
flash_point_c
2.0 °C
wgk
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)