PLA0280
Rabbit anti-TTI1 Antibody, Affinity Purified
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
Synonym(e):
KIAA0406, Protein SMG10, TEL2-interacting protein 1 homolog, Tel two interacting protein 1, Tel2 interacting protein 1 homolog (S. pombe), nonsense mediated mRNA decay factor, nonsense mediated mRNA decay factor (C. elegans), smg-10, smg-10 homolog
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunoprecipitation (IP): 2-10 μg/mg
western blot: 1:2,000- 1:10,000
Hinterlegungsnummer
NP_055472.1
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Angaben zum Gen
rabbit ... TTI1(9675)
Immunogen
Physikalische Form
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)