PLA0214
Rabbit anti-NF-kappaB1 Antibody, Affinity Purified
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
Synonym(e):
CVID12, DNA-binding factor KBF1, EBP-1, KBF1, NF-kB1, NF-kappa-B, NF-kappaB, NF-kappabeta, NFKB-p105, NFKB-p50, NFkappaB, nuclear factor NF-kappa-B p50 subunit, nuclear factor kappa-B DNA binding subunit, nuclear factor of kappa light polypeptide gene enhancer in B-cells 1, p105, p50
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Qualität
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunoprecipitation (IP): 2-10 μg/mg
Hinterlegungsnummer
AAF35232.1
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Angaben zum Gen
rabbit ... NF-kappaB1(4790)
Immunogen
Physikalische Form
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)