PLA0168
Rabbit anti-Filamin A Antibody, Affinity Purified
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
Synonym(e):
ABP-280, ABPX, Actin-binding protein 280, CSBS, CVD1, FLN, FLN-A, FLN1, FMD, MNS, NHBP, OPD, OPD1, OPD2, XLVD, XMVD, actin binding protein 280, alpha, alpha (actin binding protein 280), alpha filamin, alpha-filamin, endothelial actin-binding protein, filamin A, filamin-1, non-muscle filamin
Größe auswählen
CHF 332.00
Größe auswählen
About This Item
CHF 332.00
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Speziesreaktivität
human, mouse
Methode(n)
immunohistochemistry: 1:500- 1:2,000
immunoprecipitation (IP): 2-5 μg/mg
western blot: 1:2,000- 1:10,000
Hinterlegungsnummer
NP_001447.1
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... FLNA(2316)
Immunogen
Physikalische Form
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)