PLA0054
Goat anti-Chk1 Antibody, Affinity Purified
Synonym(e):
1, CHK1, CHK1 (checkpoint; S.pombe) homolog, CHK1 checkpoint homolog, CHK1 checkpoint homolog (S. pombe), Checkpoint, Chk1-S, S. pombe, cell cycle checkpoint kinase, checkpoint kinase-1, homolog of
Größe auswählen
CHF 367.00
Voraussichtliches Versanddatum30. April 2025
Größe auswählen
About This Item
CHF 367.00
Voraussichtliches Versanddatum30. April 2025
Biologische Quelle
goat
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
western blot: 1:2,500- 1:15,000
Hinterlegungsnummer
NP_001265.1
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Angaben zum Gen
goat ... Chk1(1111)
Immunogen
Physikalische Form
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)