Merck
PCG3003
Laufpuffer TruPAGE Tris-MOPS SDS Express
20 ×
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
12352201
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
concentration
20 ×
compatibility
for use with Sigma-Aldrich TruPAGE Precast Gels
storage temp.
room temp
Application
Der Laufpuffer TruPAGE Tris-MOPS SDS Express wird zur Trennung von Proteinen durch Natriumdodecylsulfat-Polyacrylamid-Gelelektrophorese (SDS-PAGE) verwendet.[1]
Features and Benefits
Der Laufpuffer TruPAGE Tris-MOPS SDS Express wurde speziell für die Verwendung mit TruPAGE-Fertiggelen entwickelt. Dieser Laufpuffer bietet eine höhere Auflösung für Proteine mit niedrigem Molekulargewicht und verkürzt die Laufzeiten deutlich. Er muss mit einer einfachen Arbeitskonzentration von TruPAGE Antioxidans (PCG3007) ergänzt werden, um bei Verwendung reduzierter Proteinproben eine Proteinreoxidation während der Elektrophorese zu verhindern. Bitte wählen Sie anhand der Gel-Migrationstabelle die geeignete Kombination aus Fertiggel und Laufpuffer für Ihr Experiment aus.
Legal Information
TruPAGE is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
used together
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Detection of phosphorylated Akt and MAPK in cell culture assays.
Molgaard S, et al.
MethodsX, 3, 386-398 (2016)
John R Christin et al.
Cell reports, 31(10), 107742-107742 (2020-06-11)
Lineage plasticity is important for the development of basal-like breast cancer (BLBC), an aggressive cancer subtype. While BLBC is likely to originate from luminal progenitor cells, it acquires substantial basal cell features and contains a heterogenous collection of cells exhibiting
Simon Molgaard et al.
MethodsX, 3, 386-398 (2016-06-09)
This article describes an immunocytochemistry (ICC) method for staining against phosphorylated forms of the kinases Akt (pAkt) and MAPK (pMAPK). Phosphorylation is induced upon their activation by a number stimuli including insulin and brain-derived neurotrophic factor (BDNF), and is prerequisite
Global Trade Item Number
SKUGTIN
PCG3003-500ML04061838262141
PCG3003-4L04061834406426