Merck
P9786
Sigma-Aldrich
Phytinsäure Dimagnesium-Tetrakaliumsalz
~95%
Synonym(e):
Inositol-hexaphosphorsäure
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H18O24P6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
660.04
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
Assay
~95%
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[Mg].[K].OP(O)(=O)OC1C(OP(O)(O)=O)C(OP(O)(O)=O)C(OP(O)(O)=O)C(OP(O)(O)=O)C1OP(O)(O)=O
InChI
1S/C6H18O24P6.K.Mg.3H/c7-31(8,9)25-1-2(26-32(10,11)12)4(28-34(16,17)18)6(30-36(22,23)24)5(29-35(19,20)21)3(1)27-33(13,14)15;;;;;/h1-6H,(H2,7,8,9)(H2,10,11,12)(H2,13,14,15)(H2,16,17,18)(H2,19,20,21)(H2,22,23,24);;;;;
InChIKey
CHHCUHGSLDVQHJ-UHFFFAOYSA-N
Qualität
The magnesium and potassium content may vary. .
Angaben zur Herstellung
Derived from P 3168
Hinweis zur Analyse
Actual content given on label
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)