Wichtige Dokumente
P9125
Methyl-petroselat
≥99%, liquid
Synonym(e):
cis-6-Octadecensäure-methylester, Petroselinsäuremethylester
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic (organic)
Assay
≥99%
Form
liquid
Funktionelle Gruppe
ester
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CCCCCCCCCCC\C=C\CCCCC(=O)OC
InChI
1S/C19H36O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19(20)21-2/h13-14H,3-12,15-18H2,1-2H3/b14-13+
InChIKey
QRTVDKVXAFJVRU-BUHFOSPRSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable