Merck
P9036
Sigma-Aldrich
Pentacosansäuremethylester
≥99% (capillary GC)
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)23COOCH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
396.69
Beilstein:
1799674
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352211
Assay
≥99% (capillary GC)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C26H52O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26(27)28-2/h3-25H2,1-2H3
InChIKey
WOPKHAQDUMDJIY-UHFFFAOYSA-N
Vergleichbares Produkt