P7871
Anti-phospho-PAK1/2/3 (pSer141) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous glycerol solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
western blot: 1:1,000 using Cos cells transiently transfected with PAK1, PAK2, or PAK3, and co-transfected with V12 Cdc42 and grown either as adherent cultures to activate PAK, or placed in suspension to suppress PAK activation
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
phosphorylation (pSer141)
Angaben zum Gen
human ... PAK1(5058)
Allgemeine Beschreibung
The antibody detects human PAK1 (46% homologous), PAK2, and PAK3 (46% homologous). Other species have not been tested.
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable