Fortfahren mit
P7130
Puromycin-Aminonukleosid
Synonym(e):
3′-Amino-3′-desoxy-N6,N6-dimethyladenosin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 598.00
500 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 1'870.00
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 3'460.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C12H18N6O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
294.31
UNSPSC Code:
51281912
NACRES:
NA.85
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-388-3
Beilstein/REAXYS Number:
93902
MDL number:
CHF 598.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
powder
Quality Segment
solubility
H2O: soluble 50 mg/mL
antibiotic activity spectrum
Gram-positive bacteria, neoplastics, parasites
mode of action
protein synthesis | interferes
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CN(C)c1ncnc2n(cnc12)[C@@H]3O[C@H](CO)[C@H](N)[C@@H]3O
InChI
1S/C12H18N6O3/c1-17(2)10-8-11(15-4-14-10)18(5-16-8)12-9(20)7(13)6(3-19)21-12/h4-7,9,12,19-20H,3,13H2,1-2H3/t6-,7+,9+,12-/m1/s1
InChI key
RYSMHWILUNYBFW-VENHTOENSA-N
General description
Puromycinaminonucleosid ist der Aminonucleosidteil des Antibiotikums Puromycin. Es eignet sich für die Nephrologieforschung, zum Beispiel in Studien der fokalen und segmentalen Glomerulosklerose und für die Einleitung der Nephrose in Ratten. Die Ausscheidung von Natrium- und Nitrit(NOx)-Metaboliten in Ratten mit durch Puromycinaminonucleosid eingeleitetem nephrotischem Syndrom wird untersucht. Durch Puromycinaminonucleosid eingeleitete Nephrose bei Ratten wurde in Bezug auf die Produktion von reaktiven Sauerstoffspezies in der akuten Phase untersucht. Puromycinaminonucleosid wird zum Erforschen der endothelialen Glykosaminoglykansynthese in kultivierten glomerulären Endothelzellen und deren Beziehung zur Zellpermeabilität eingesetzt.
Application
Puromycinaminonucleosid wird wie folgt verwendet:
  • als Selektionsmarker für infizierte Zellen für die Transfektion von Lentivirus
  • als Komponente von frischem Medium für Transfektions- und Infektions-Assays
  • zum subkutanen Einleiten von Puromycinaminonucleosid-Nephrose zum Untersuchen der mRNA- und Proteinkonzentrationen von Nephrin und Podocin vor dem Einsetzen von Proteinurie
Biochem/physiol Actions
Puromycinaminonukleosid wird verwendet, um glomeruläre Erkrankungen beim Menschen durch das Verursachen von Schäden an murinen glomerulären Podozyten zu untersuchen sowie zur Untersuchung der glomerulären Funktion und Morphologie.
Other Notes
Behälter dicht verschlossen an einem trockenen und gut belüfteten Ort aufbewahren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SBR00017P8833P9620
mode of action
protein synthesis | interferes
mode of action
protein synthesis | interferes
mode of action
protein synthesis | interferes
mode of action
protein synthesis | interferes
antibiotic activity spectrum
Gram-positive bacteria, parasites, neoplastics
antibiotic activity spectrum
Gram-positive bacteria, neoplastics, parasites
antibiotic activity spectrum
Gram-positive bacteria, neoplastics, parasites
antibiotic activity spectrum
Gram-positive bacteria, neoplastics, parasites
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
300
form
powder
form
liquid
form
powder
form
ready-to-use solution
solubility
H2O: soluble 50 mg/mL
solubility
-
solubility
-
solubility
H2O: soluble 10 mg/mL
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
pictograms
Health hazard
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
STOT RE 2
target_organs
Kidney
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)