Wichtige Dokumente
P6488
Monoclonal Anti-Prion Protein in Maus hergestellte Antikörper
clone F89/160.1.5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-AA960666, Anti-CD230, Anti-PRIP, Anti-PrP, Anti-PrP<C>, Anti-PrPSc, Anti-Prn-i, Anti-RP23-401J24.1, Anti-Sinc
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
F89/160.1.5, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 27-30 kDa (PrPSc)
antigen 33-35 kDa (PrPC)
Speziesreaktivität
sheep, deer, human, bovine
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
bovine ... PRNP(281427)
human ... PRNP(5621)
sheep ... PRNP(493887)
Immunogen
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?