Wichtige Dokumente
P4420
PHI-27 from rat
≥95% (HPLC)
Synonym(e):
His-Ala-Asp-Gly-Val-Phe-Thr-Ser-Asp-Tyr-Ser-Arg-Leu-Leu-Gly-Gln-Ile-Ser-Ala-Lys-Lys-Tyr-Leu-Glu-Ser-Leu-Ile-NH2
About This Item
Assay
≥95% (HPLC)
UniProt-Hinterlegungsnummer
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CCC(C)C(NC(=O)C(CC(C)C)NC(=O)C(CO)NC(=O)C(CCC(O)=O)NC(=O)C(CC(C)C)NC(=O)C(Cc1ccc(O)cc1)NC(=O)C(CCCCN)NC(=O)C(CCCCN)NC(=O)C(C)NC(=O)C(CO)NC(=O)C(NC(=O)C(CCC(N)=O)NC(=O)CNC(=O)C(CC(C)C)NC(=O)C(CC(C)C)NC(=O)C(CCCNC(N)=N)NC(=O)C(CO)NC(=O)C(Cc2ccc(O)cc2)NC(=O)C(CC(O)=O)NC(=O)C(CO)NC(=O)C(NC(=O)C(Cc3ccccc3)NC(=O)C(NC(=O)CNC(=O)C(CC(O)=O)NC(=O)C(C)NC(=O)C(N)Cc4cnc[nH]4)C(C)C)C(C)O)C(C)CC)C(N)=O
Angaben zum Gen
rat ... Gpi(292804)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)