Merck
P3387
Sigma-Aldrich
Myristyl palmitate
~99%
Synonym(e):
Palmitic acid myristyl ester
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C30H60O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
452.80
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352211
Assay
~99%
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCCCCCCCCCCCCCC