Merck
P2782
Sigma-Aldrich
1-Palmitoyl-2-(pyren-1-yl)hexanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
Synonym(e):
L-α-Phosphatidylcholine, β-(pyren-1-yl)hexanoyl-γ-palmitoyl
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C46H68NO8P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
794.01
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352211
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@@H](COP(O)(=O)OCC[N](C)(C)C)OC(=O)CCCCCc1ccc2ccc3cccc4ccc1c2c34