Merck
P2251
Sigma-Aldrich
DL-Phenylalaninamide hydrochloride
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H12N2O · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
200.67
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
SMILES String
Cl.NC(Cc1ccccc1)C(N)=O
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable